Documentos Principais
MT59904377
Mettler Toledo RedCap ORP probe, Redox indicating electrode
glass shaft, platinum ring, L × W 120 mm × 12 mm
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass shaft
descrição
S7 connection
Without cable
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 59904377
C × L
120 mm × 12 mm
Descrição geral
PT805-S7/120
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)