Documentos Principais
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350104
volume
25 mL
Descrição geral
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)