Documentos Principais
MT51350026
Mettler-Toledo technical buffer
pH 11, volume 6 x 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350026
volume
6 x 250 mL
pH
11
Descrição geral
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
Características e benefícios
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)