MT51343192
Mettler Toledo InLab® Reference Flow electrode
Reference electrode with triple ceramic junction
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Materiais
glass shaft
descrição
S7 connector
Without cable
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51343192
faixa de medição de temperatura
0-130 °C
C × L
120 mm × 12 mm
Descrição geral
Mettler Toledo InLab® Reference Flow is a glass-body, reference electrode with S7 screw head. Filled with 3 mol/L KCl for routine applications
- Triple ceramic diaphragm
- Electrolyte refill hose coupling
Informações legais
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)