Documentos Principais
MT51340331
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
BNC connection, glass, HA membrane, glass shaft
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass shaft
glass, HA membrane
descrição
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
Reference system: Ag/AgCl
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340331
faixa de medição de temperatura
0-80 °C
C × diâmetro
120 mm × 12 mm
faixa de pH
0-14
Descrição geral
The LightEdition (LE) sensors are tailor-made for high price/performance ratio. The offering includes sensors for all common applications and focuses on low maintenance and easy handling.
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
pH electrode LE409
Suitable for dirty solutions
Refillable reference electrolyte
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)