WHA10312611
Whatman® qualitative filter paper, Grade 602 h
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z695823, paper filter
Selecione um tamanho
R$ 248,00
Previsão de entrega em28 de julho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 248,00
Previsão de entrega em28 de julho de 2025
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10312611
Whatman Article No. 28414281 (US reference)
Parâmetros
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
125 mm
espessura
160 μm
tamanho de poro
<2 μm
peso base
84 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 602 h: < 2 μm (slow, dense filter paper)
This grade is a dense filter paper for collecting very small particles and removing fine precipitates. Used in sample preparation, e.g., in the beverage industry for residual sugar determination, acidic spectra, refractometric analysis, and HPLC.
Características e benefícios
- These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
- Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)