Documentos
MNO000123
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromo-thiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoro-ethanone
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2BrF3OS
Peso molecular:
259.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
InChI
1S/C6H2BrF3OS/c7-3-1-4(12-2-3)5(11)6(8,9)10/h1-2H
chave InChI
FRLDQRVGRGTWAL-UHFFFAOYSA-N