Documentos
M82906
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-tetralone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
pb
261 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1C(=O)CCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
chave InChI
VGZQKUJGVYFKBP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves