Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5535 (lit.)
p.e.
127-131 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
chave InChI
GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?