Key Documents
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyde
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, 2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2-Formylmesitylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1364114
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
105 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter