M62654
3-Methyl-4-nitrophenol
98%
Sinônimo(s):
4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
125-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
chave InChI
PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?