Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
10 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.570,00 R$ 1.177,50 |
Sobre este item
R$ 1.177,50
Preço de tabelaR$ 1.570,00Poupe 25%Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL
functional group
nitro
SMILES string
Cc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description ≥98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 95% ethanol: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 146-148 °C (lit.) | mp 78-81 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) | mp 5 °C (lit.) |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group nitro | functional group - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?