Documentos Principais
M59009
Sigma-Aldrich
N-Methylnicotinamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
102-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)c1cccnc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bashar M Thejer et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 26-26 (2020-04-16)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is often elevated in cancers, and exists in alternative states of phosphorylation. A motif centered on PGRMC1 Y180 was evolutionarily acquired concurrently with the embryological gastrulation organizer that orchestrates vertebrate tissue differentiation. Here, we