Documentos Principais
M5507
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylphenylacetate
Sinônimo(s):
4-Methylphenylacetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
LSAGWGNECLEVPE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)