Documentos
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitrile
98%
Sinônimo(s):
N-Methyl-β-alaninenitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
1699160
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
chave InChI
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup