M26402
Methyl acetoacetate
≥99%
Sinônimo(s):
3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
536 °F
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N