Documentos
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyde dimethyl acetal
98%
Sinônimo(s):
1,1,3-Trimethoxybutane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
pb
157 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup