Documentos Principais
M1265
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
Sinônimo(s):
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Fórmula linear:
MgHPO4 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥97%
Formulário:
powder
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
densidade
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)