Documentos Principais
LGFN100
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 4.562,00
R$ 4.562,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 4.562,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 4.562,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Excitation/Emission: 780/820 nm
Formulário
pellets
diâmetro médio
100 nm
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Aplicação
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informações legais
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.