Documentos Principais
LGFO200
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
200 mm average diameter
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 4.235,00
R$ 4.235,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 4.235,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 4.235,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulário
pellets
diâmetro médio
200 mm
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Aplicação
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informações legais
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Questions
  1. Hello! Când you tell me what compound gives the fluorescente for these nanoparticles?
    1 answer
    1. The composition of this material is considered proprietary.