LGFN2000
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
2 μm average diameter
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulário
pellets
diâmetro médio
2 μm
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.