Documentos
L433233
2-[(5Z)-6-OXO-5-(2-PROPOXYBENZYLIDENE)-5,6-DIHYDRO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-2-YL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H19N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
421.478
Número MDL:
Outras notas