Documentos
L248797
8-[(3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL)SULFANYL]-3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H17ClN4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
344.822
Número MDL:
Outras notas