Documentos
L187186
6-AMINO-3-ETHYL-4-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H14N4O
Número CAS:
Peso molecular:
266.305
Número MDL:
Outras notas