Documentos Principais
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
Sinônimo(s):
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.779,00
R$ 1.779,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.779,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)6H
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.779,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
mPEG6-OH,
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)