Documentos
41749
Sigma-Aldrich
O-Methyl-heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
Methoxyheptaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=7)
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
340.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95% (oligomer purity)
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
chave InChI
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves