Documentos Principais
JKA5239
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
Sinônimo(s):
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.731,00
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.731,00
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)