Documentos Principais
JKA13015
Sigma-Aldrich
mPEG12
SH, methoxy PEG12 thiol, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 6.870,00
R$ 6.870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 6.870,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2SH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 6.870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
mPEG12-SH,
Formulário
liquid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)