Documentos Principais
JKA7002
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, SH, thiol reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.445,00
R$ 2.445,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.445,00
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.445,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
4arm-PEG5K-SH, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Artigos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.