Documentos
JKA13002
Sigma-Aldrich
mPEG12-Propionic acid
Sinônimo(s):
mPEG12-PA, methoxy-PEG-Propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOC)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-4-5-10-3-2-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
KWMXBFIAGYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Monodisperse PEG. COOH group is stable and can be activated.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3