Documentos Principais
70718
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid
≥80%
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000 acetic acid, O-(Carboxymethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 5′000
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥80%
Formulário
powder
Ω-final
carboxylic acid
α-final
methoxy
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.