Documentos Principais
JKA0002
Sigma-Aldrich
Y-PEG40K
average MN 40,000, MAL, thiol reactive
Sinônimo(s):
Y-PEG-MAL
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.647,00
R$ 3.647,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.647,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2)(CH3O(CH2CH2O)nCH2CO)NCH2CONHCH2CH2NHCOCH2CH2C4H4O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 3.647,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Y-PEG40K-MAL, average Mn 40,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Y-shape Maleimide PEG. Thiol reactive PEG ; reacts at pH 5.0-6.5. JenKem Technology′s patented products, Y-shape PEG derivatives, also known as branched PEG derivatives, contain two linear methoxy PEG chains attached to a central active core. JenKem proprietary Y-shape PEGs are more selective, due to their sterically bulky structure.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Resch, G., P. Moreillon, and V.A. Fischetti
AMB Express, 1(29), 1-5 (2011)
Artigos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.