Documentos
J100043
Sigma-Aldrich
Tris(ethylmethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
electronic grade, ≥95% (CP), ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H33N4Ta
Número CAS:
Peso molecular:
426.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
Ensaio
≥95% (CP)
≥99.99% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: tantalum
reagent type: catalyst
densidade
1.323 g/mL at 21 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/C4H9N.3C3H8N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-4-2;/h1-3H3;3*3H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
chave InChI
PDGHBHKZHSFTHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
17.8 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.