Documentos Principais
J100042
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Sinônimo(s):
MgCp2
About This Item
Fórmula linear:
Mg(C5H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
154.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Formulário
solid
pf
180 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 12 Magnesium
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)