Documentos Principais
I2215
Sigma-Aldrich
5-Indanol
99%
Sinônimo(s):
5-Hydroxyindan
Selecione um tamanho
25 G
R$ 627,00
R$ 627,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 627,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Beilstein:
1936314
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 627,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
p.e.
255 °C (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
chave InChI
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)