Documentos Principais
HAM80039
Hamilton® chromatography syringe, standard injection
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 457,00
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 457,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Materiais
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.46 mm × 6.6 mm
agulha D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.47 mm
calibre da agulha
26s
volume × C
10 μL × 51 mm
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)