Documentos Principais
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 65,00
R$ 65,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 65,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
R$ 65,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
embalagem
1 ea of
Parâmetros
5000 psi pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
polymeric
tamanho de partícula
12-20 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the pack size for this product?
    1 answer
    1. The pack size for the product is 1 gram as of August 19, 2022.