HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
FEP
medidor × C
18 × 1219 mm
volume do tubo
1146 μL
conector
1/4-28
adequação
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.