Documentos Principais
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 330,00
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 330,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Materiais
FEP
medidor × C
12 × 1219 mm
volume do tubo
4571 μL
conector
1/4-28 non-tapered
adequação
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)