Documentos
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiais
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Características
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
Parâmetros
-10-80 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
profundidade de imersão
15 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.