Documentos
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiais
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
Características
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
Parâmetros
0-60 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
profundidade de imersão
15 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.