Documentos Principais
HAM201400
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1000 series
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1025, AccuDil (AD) end
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
volume
25 mL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)