Documentos Principais
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.113,00
R$ 2.113,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.113,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 2.113,00
Check Cart for Availability
Materiais
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1025 BFP
fabricante/nome comercial
Hamilton 59000-55
Parâmetros
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
D.I. × D.E.
23.0 mm × 27.1 mm
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)