Documentos Principais
H57807
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyquinazoline
98%
Sinônimo(s):
4-Quinazolinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
pf
216-219 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=Nc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)
chave InChI
QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Parp2(11546)
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)