H43407
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
99%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
25 %
pf
160-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
chave InChI
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2