H11807
1,6-Hexanediol
97%
Sinônimo(s):
Hexamethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.53 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
608 °F
Lim. expl.
16 %
p.e.
250 °C (lit.)
pf
38-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?