Documentos Principais
GF98750021
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.013 mm, size 100 × 100 mm, clear clear
Sinônimo(s):
ES301130
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 987-500-21
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.013 mm
cor
clear clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)