Documentos
GF50809507
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.75mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU070525
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
foil (temper half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 508-095-07
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.75 mm