Documentos
GF98152601
Boron
powder, weight 20 g, mean particle size (fsss) 1 micron, purity 92.1%
Sinônimo(s):
B 006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
92.1%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 981-526-01
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
20 g
tamanho médio de partícula
1 μm (FSSR)
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N