Documentos Principais
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
Sinônimo(s):
AL603820
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.386,00
R$ 4.386,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.386,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 4.386,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fabricante/nome comercial
Goodfellow 442-421-18
tamanho
100 × 100 mm
espessura
7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)